Polyethylene glycol 6,000, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
26603.293EA 47.1 EUR
26603.293 26603.460
Polyethylene glycol 6,000, TECHNICAL
Polyethylene glycol 6,000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Kookpunt: >250 °C
Smeltpunt: 60…63 °C
Dichtheid: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >250 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01779614
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Hydroxyl value 16 - 22
Solidification point 55 - 61 °C