Polyethylene glycol 6,000, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
81293-1GEA 168 EUR
81293-1G
Polyethylene glycol 6,000, Supelco®
Polyethylene glycol 6,000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 55…62 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01779614
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2