Paraformaldehyde 90%, pure
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO169650010EA
52.3
EUR
ACRO169650010
ACRO169650100
ACRO169650025
Paraformaldehyde 90%, pure
Paraformaldehyde
Formule:
(CH₂O)n Smeltpunt: 120…170 °C (ontbinding) Vlampunt: 71 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00133991 CAS-nummer: 30525-89-4 UN: 2213 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,07158 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Powder or granules or prills |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 89.5 to 93.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |