Paraformaldehyde, Sigma-Aldrich®
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP6148-1KGEA 61.8 EUR
SIALP6148-1KG SIALP6148-500G SIALP6148-5KG
Paraformaldehyde, Sigma-Aldrich®
Paraformaldehyde
Formule: (CH₂O)n
Kookpunt: 135…136 °C (13 mmHg)
Smeltpunt: 123 °C
Dichtheid: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 70 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00133991
CAS-nummer: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,07158