Tween® 80
A1390.1000EA 74.9 EUR
A1390.1000
Tween® 80
Tween® 80
Kookpunt: ∼100 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >149 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00082107
CAS-nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664