Tween® 80, BAKER, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Leverancier: Avantor
7394.0500EA 79.72 EUR
7394.0500
Tween® 80, BAKER, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Tween® 80
Kookpunt: ∼100 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >149 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00082107
CAS-nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664