di-Sodium L(+)-tartrate dihydrate 99.0-101.0% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
33242.36EA
122
EUR
33242.36
33242.22
di-Sodium L(+)-tartrate dihydrate 99.0-101.0% ACS
di-Sodium L(+)-tartrate dihydrate
Formule:
NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O MW: 230,08 g/mol Smeltpunt: ∼150 °C (-2H₂O) Dichtheid: 1,82 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00150035 CAS-nummer: 6106-24-7 EINECS: 212-773-3 Merck Index: 12,08833 |
![]() |