di-Sodium L(+)-tartrate dihydrate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
A16187.0BEA 150 EUR
A16187.0B A16187.30 A16187.0I
di-Sodium L(+)-tartrate dihydrate ≥99%
di-Sodium L(+)-tartrate dihydrate
Formule: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
MW: 230,08 g/mol
Smeltpunt: ∼150 °C (-2H₂O)
Dichtheid: 1,82
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00150035
CAS-nummer: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/17/2299817.jpg