(±)-Linalool
Leverancier: Roth Carl
Waarschuwing
ROTH3992.1EA 26.5 EUR
ROTH3992.1
(±)-Linalool
(±)-Linalool
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Kookpunt: 199 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 75 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 13,05517