(±)-2-Bromopropionic acid
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Gevaar
EHERC10760700EA 83.7 EUR
EHERC10760700
(±)-2-Bromopropionic acid
(±)-2-Bromopropionic acid
Formule: H₃CBrCHCOOH
MW: 152,98 g/mol
Kookpunt: 203 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼25 °C
Dichtheid: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 100 °C
MDL-nummer: MFCD00004211
CAS-nummer: 598-72-1
EINECS: 209-947-6
UN: 3261
ADR: 8,II