3-Bromopropionic acid 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO325770100EA
23.6
EUR
ACRO325770100
ACRO325771000
ACRO325775000
3-Bromopropionic acid 97%
3-Bromopropionic acid
Formule:
BrH₂CCH₂COOH MW: 152,98 g/mol Kookpunt: 140…142 °C (45 mmHg) Smeltpunt: 57…63 °C Vlampunt: 65 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002763 CAS-nummer: 590-92-1 EINECS: 209-694-1 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,01418 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to light yellow to orange Powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 57 to 63 °C |
HPLC | ≥96.0 % |