DL-Methionine
BACE4030852.0100EA 0 EUR
BACE4030852.0100 BACE4030852.0025
DL-Methionine
DL-Methionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Smeltpunt: ∼136 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00063096
CAS-nummer: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 13,06004