Diisopropylether ≥99% stabilised, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
Stabilisatie: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 10 ppm
24896.291EA 14.2 EUR
24896.291
Diisopropylether ≥99% stabilised, TECHNICAL
Diisopropylether
Formule: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
MW: 102,18 g/mol
Kookpunt: 68,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –86 °C
Dichtheid: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –28 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008880
CAS-nummer: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/45/2301145.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Peroxides Not detectable
Propan-2-ol Max. 1.5 %