3-Phenoxypropionic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A17842.06EA 58.8 EUR
A17842.06 A17842.14 A17842.03
3-Phenoxypropionic acid ≥98%
3-Phenoxypropionic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kookpunt: 243…245 °C
Smeltpunt: 96…99 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002769
CAS-nummer: 7170-38-9
EINECS: 230-518-4