(±)-2-Mercaptopropionic acid 95%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO138795000EA
99
EUR
ACRO138795000
ACRO138790025
ACRO138791000
(±)-2-Mercaptopropionic acid 95%
(±)-2-Mercaptopropionic acid
Formule:
C₃H₆O₂S MW: 106,15 g/mol Kookpunt: 102 °C (16 mmHg) Smeltpunt: 10…14 °C Dichtheid: 1,19 g/cm³ Vlampunt: 87 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004862 CAS-nummer: 79-42-5 EINECS: 201-206-5 UN: 2936 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09476 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4804 to 1.4824 (20°C, 589 nm) |
Titration Iodimetric | ≥94 % |