(±)-2-Mercaptopropionic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L10257.09EA 24.9 EUR
L10257.09 L10257.36 L10257.22
(±)-2-Mercaptopropionic acid ≥97%
(±)-2-Mercaptopropionic acid
Formule: C₃H₆O₂S
MW: 106,15 g/mol
Kookpunt: 217 °C
Smeltpunt: 10…14 °C
Dichtheid: 1,196
Vlampunt: 107 °C (225 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004862
CAS-nummer: 79-42-5
EINECS: 201-206-5
UN: 2936
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09476