(±)-2-Aminoheptane ≥98.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41027.0010EA
36
EUR
8.41027.0010
8.41027.0100
8.41027.0025
(±)-2-Aminoheptane ≥98.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Aminoheptane
Formule:
C₇H₁₇N MW: 115,22 g/mol Kookpunt: 143 °C (1013 hPa) Dichtheid: 0,768 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008101 CAS-nummer: 123-82-0 EINECS: 204-655-5 UN: 2733 ADR: 3 (8),III Merck Index: 12,09934 |
Specificaties testresultaten
CAS | 123-82-0 |
Synonyms | 2-Heptylamine, 1-Methylhexylamine |
Hill Formula | C₇H₁₇N |
Molar Mass | 115.22 g/mol |
Boiling point | 142 - 144 °C |
Density | 0.768 g/cm³ (20 °C) |
Flash point | 54 °C |
pH value | (10 g/l, H₂O, 20 °C) |
Assay (GC, area%) | ≥ 98.0 % (a/a) |
Identity (IR) | passes test |