(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Gevaar
EHERC13309000EA 76.3 EUR
EHERC13309000
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kookpunt: 132 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –59 °C
Dichtheid: 0,9028 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00067050
CAS-nummer: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 1987
ADR: 3,III