(±)-2-Tridecanol ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
L01926.03EA 32.1 EUR
L01926.03 L01926.06
(±)-2-Tridecanol ≥97%
(±)-2-Tridecanol
Formule: C₁₃H₂₈O
MW: 200,36 g/mol
Kookpunt: 265 °C
Smeltpunt: 23…26 °C
Dichtheid: 0,83
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00037601
CAS-nummer: 1653-31-2
EINECS: 216-723-1