(±)-1,2-Hexanediol 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO200132500EA 93.4 EUR
ACRO200132500
(±)-1,2-Hexanediol 98%
(±)-1,2-Hexanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kookpunt: 223…224 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –25 °C
Dichtheid: 0,95 g/cm³
Vlampunt: 122 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010737
CAS-nummer: 6920-22-5
EINECS: 230-029-6
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %