(±)-1,2-Hexanediol ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L06864.18EA 46.1 EUR
L06864.18 L06864.30
(±)-1,2-Hexanediol ≥97%
(±)-1,2-Hexanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kookpunt: 223…224 °C
Smeltpunt: 45 °C
Dichtheid: 0,951
Vlampunt: 122 °C (251 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010737
CAS-nummer: 6920-22-5
EINECS: 230-029-6