(±)-2-Methylbutyric acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A11546.APEA 134 EUR
A11546.AP A11546.AC A11546.AE A11546.0F
(±)-2-Methylbutyric acid ≥98%
(±)-2-Methylbutyric acid
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Kookpunt: 175…176 °C
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,937
Vlampunt: 73 °C (163 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002669
CAS-nummer: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
UN: 3265
ADR: 8,III