(±)-2-Methylbutyric acid
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15084820EA 74.4 EUR
EHERC15084820
(±)-2-Methylbutyric acid
(±)-2-Methylbutyric acid
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Kookpunt: 177 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 80 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002669
CAS-nummer: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
UN: 3265
ADR: 8,III