(±)-2-Methylvaleric acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A13873.36EA
140
EUR
A13873.36
A13873.0E
A13873.22
(±)-2-Methylvaleric acid ≥98%
(±)-2-Methylvaleric acid
Formule:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Kookpunt: 196…197 °C Smeltpunt: –85 °C Dichtheid: 0,930 Vlampunt: 91 °C (195 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002671 CAS-nummer: 97-61-0 EINECS: 202-594-9 UN: 3265 ADR: 8,III |