DL-Leucine ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
A10590.30EA
240
EUR
A10590.30
A10590.18
A10590.0B
DL-Leucine ≥99%
DL-Leucine
Formule:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131,17 g/mol Kookpunt: 226 °C (1013 hPa) Smeltpunt: ∼ 294 °C (sublimatie) Dichtheid: 1,293 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00063087 CAS-nummer: 328-39-2 EINECS: 206-328-2 Merck Index: 13,05470 |