(±)-2-Methyl-3-pentanol ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L08015.09EA 90.1 EUR
L08015.09 L08015.18
(±)-2-Methyl-3-pentanol ≥99%
(±)-2-Methyl-3-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kookpunt: 127…129 °C
Smeltpunt: –53 °C
Dichtheid: 0,830
Vlampunt: 46 °C (114 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004567
CAS-nummer: 565-67-3
EINECS: 209-286-3
UN: 2282
ADR: 3,III