(±)-4-Methyl-2-pentanol 99+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO149380010EA
36.4
EUR
ACRO149380010
ACRO149380025
ACRO149380100
ACRO149385000
ACRO149380050
(±)-4-Methyl-2-pentanol 99+%
(±)-4-Methyl-2-pentanol
Formule:
C₆H₁₄O MW: 102,18 g/mol Kookpunt: 132 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –90 °C Dichtheid: 0,8 g/cm³ Vlampunt: 41 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004550 CAS-nummer: 108-11-2 EINECS: 203-551-7 UN: 2053 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | +28° to +32° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |