(±)-4-Methyl-2-pentanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05804.1000EA
58.9
EUR
8.05804.1000
8.05804.0100
8.05804.9021
8.05804.9999
(±)-4-Methyl-2-pentanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Methyl-2-pentanol
Formule:
C₆H₁₄O MW: 102,18 g/mol Kookpunt: 132 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –90 °C Dichtheid: 0,8093 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 54 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004550 CAS-nummer: 108-11-2 EINECS: 203-551-7 UN: 2053 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Solubility | 16.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | -60 °C |
Molar Mass | 102.18 g/mol |
Boiling Point | 130 - 133 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 7.06 hPa (25 °C) |
Flash Point | 41 °C |
Explosion Limit | 1 - 5.5 %(V) |
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 305 °C |