(±)-2-Methyl-2,4-pentaandiol 99+%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO219450500EA 26.8 EUR
ACRO219450500
(±)-2-Methyl-2,4-pentaandiol 99+%
(±)-2-Methyl-2,4-pentaandiol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kookpunt: 197 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 0,922 g/cm³
Vlampunt: 93 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004547
CAS-nummer: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥99 %
Color scale ≤15 APHA