N-Acetyl-DL-tryptophan ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Synoniemen:
Ac-DL-Trp-OH
A17562.22EA
112
EUR
A17562.22
A17562.14
N-Acetyl-DL-tryptophan ≥99%
N-Acetyl-DL-tryptophan
Formule:
C₁₃H₁₄N₂O₃ MW: 246,27 g/mol Smeltpunt: ∼ 205 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005644 CAS-nummer: 87-32-1 EINECS: 201-739-3 |