5-Hydroxy-DL-tryptophan ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
A12237.03EA
68
EUR
A12237.03
A12237.06
5-Hydroxy-DL-tryptophan ≥99%
5-Hydroxy-DL-tryptophan
Formule:
C₁₁H₁₂N₂O₃ MW: 220,23 g/mol Smeltpunt: ∼ 298 °C (ontbinding) Dichtheid: 1,405 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005651 CAS-nummer: 56-69-9 EINECS: 200-284-8 Merck Index: 13,04873 |