Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
2-Phenylpropionic acid ≥98%
Leverancier: Acros Organics
Waarschuwing
ACRO130871000EA 265 EUR InStock
ACRO130871000 ACRO130870100 ACRO130870250
2-Phenylpropionic acid ≥98%
2-Phenylpropionic acid
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kookpunt: 260…262 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: -5 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Brandingspunt: 148 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002650
CAS-nummer: 492-37-5
EINECS: 207-752-0
UN: 0000
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal