(±)-α-Methoxyphenylacetic acid Reag. Ph. Eur., Supelco®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.59712.0010EA 73.04 EUR
1.59712.0010
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid Reag. Ph. Eur., Supelco®
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kookpunt: 165 °C (24 hPa)
Smeltpunt: 69…71 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064217
CAS-nummer: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9