(±)-3-Buten-2-ol 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO387070250EA 105 EUR
ACRO387070250 ACRO387070050
(±)-3-Buten-2-ol 97%
(±)-3-Buten-2-ol
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kookpunt: 96…98 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –100 °C
Dichtheid: 0,83 g/cm³
Vlampunt: 16 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004543
CAS-nummer: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1987
ADR: 3,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %