(±)-3-Buten-2-ol ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L14787.06EA 32.4 EUR
L14787.06 L14787.14
(±)-3-Buten-2-ol ≥97%
(±)-3-Buten-2-ol
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kookpunt: 96…98 °C
Smeltpunt: < –100 °C
Dichtheid: 0,838
Vlampunt: 20 °C (68 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004543
CAS-nummer: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1986
ADR: 3,II