(±)-1-Hexen-3-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A19672.18EA 139 EUR
A19672.18 A19672.09
(±)-1-Hexen-3-ol ≥98%
(±)-1-Hexen-3-ol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kookpunt: 132…134 °C
Smeltpunt: –72 °C
Dichtheid: 0,837
Vlampunt: 35 °C (95 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004581
CAS-nummer: 4798-44-1
EINECS: 225-355-0
UN: 1987
ADR: 3,III