(±)-1-Octyn-3-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A13267.30EA 367 EUR
A13267.30 A13267.18 A13267.09
(±)-1-Octyn-3-ol ≥98%
(±)-1-Octyn-3-ol
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Kookpunt: 180…181 °C
Smeltpunt: –60 °C
Dichtheid: 0,865
Vlampunt: 63 °C (145 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004588
CAS-nummer: 818-72-4
EINECS: 212-455-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III