(±)-3-Quinuclidinol 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO132240250EA 114 EUR
ACRO132240250 ACRO132240050
(±)-3-Quinuclidinol 99%
(±)-3-Quinuclidinol
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Smeltpunt: 217…224 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00151326
CAS-nummer: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
UN: 3259
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08266
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 224 °C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %