(±)-1-Phenyl-1-propanol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A10830.22EA
91.5
EUR
A10830.22
A10830.36
A10830.14
(±)-1-Phenyl-1-propanol ≥98%
(±)-1-Phenyl-1-propanol
Formule:
C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃ MW: 136,19 g/mol Kookpunt: 217…219 °C Dichtheid: 0,994 Vlampunt: 95 °C (203 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004564 CAS-nummer: 93-54-9 EINECS: 202-256-0 Merck Index: 13,03804 |
![]() |