(±)-2-Methylpiperazine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO127475000EA 203 EUR
ACRO127475000 ACRO127471000 ACRO127470025
(±)-2-Methylpiperazine 98%
(±)-2-Methylpiperazine
Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Kookpunt: 154…156 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 61…66 °C
Vlampunt: 63 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005954
CAS-nummer: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %