(±)-2-Methylpiperazine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
B24405.14EA 39 EUR
B24405.14 B24405.22
(±)-2-Methylpiperazine ≥98%
(±)-2-Methylpiperazine
Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Kookpunt: 155…156 °C
Smeltpunt: 62…66 °C
Vlampunt: 65 °C (149 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005954
CAS-nummer: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
UN: 2925
ADR: 4.1,III