(±)-2-Methylpiperazine
Leverancier: Molekula
MOLEM12067413EA 0 EUR
MOLEM12067413
(±)-2-Methylpiperazine
(±)-2-Methylpiperazine
Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Kookpunt: 155 °C (1013 hPa)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005954
CAS-nummer: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II