Linoleic acid 60% tech.
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO413190025EA 207 EUR
ACRO413190025 ACRO413195000
Linoleic acid 60% tech.
Linoleic acid
Formule: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
Kookpunt: 229…230 °C (16 mmHg)
Smeltpunt: –5 °C
Dichtheid: 0,9 g/cm³
Vlampunt: >112 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00064241
CAS-nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤3 % C18 (sat.)
GC ≤1 % C14 (sat.)
GC 3 to 7 % C16 (sat.)
GC ≤1 % C16, 1 double bound
Acid value 195 to 205 mg KOH/g
Iodine value 130 to 148 g I2/100 g