1,5-Hexadiyne 50% in pentane
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Packaged under argon.
18720.09EA
575
EUR
18720.09
18720.04
1,5-Hexadiyne 50% in pentane
1,5-Hexadiyne
Formule:
C₆H₆ MW: 78,11 g/mol Dichtheid: 0,805 Vlampunt: –2 °C (29 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00014924 EINECS: 211-029-5 ADR: 3,II |