Oxaalzuur concentrate for dilution to 0.005 mol/l (0.01 N), Titrisol®, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09932.0001EA
35.4
EUR
1.09932.0001
Oxaalzuur concentrate for dilution to 0.005 mol/l (0.01 N), Titrisol®, Supelco®
Oxaalzuur
Formule:
C₂H₂O₄ MW: 90,04 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002573 CAS-nummer: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 ADR: 8,III |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.002 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1.5 (H2O, 20 °C) |