Oxaalzuur concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N), DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Leverancier: Avantor
Dose for preparation of 1 litre of solution.
4665.EA 28.51 EUR
4665.
Oxaalzuur concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N), DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Oxaalzuur
Formule: C₂H₂O₄
MW: 90,04 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002573
CAS-nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Titer (N) 0.0998-0.1002