Oxaalzuur 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
7141.1000EA
62.08
EUR
7141.1000
Oxaalzuur 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Oxaalzuur
Formule:
C₂H₂O₄ MW: 90,04 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002573 CAS-nummer: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 ADR: 8,III |
Specificaties testresultaten
Titer (mol/l) | 0.0497 - 0.0503 |