Mercaptoethaanzuur (Thioglycolzuur) 10% in aqueous solution
Leverancier: Bernd Kraft
KRAF15491.3700EA 0 EUR
KRAF15491.3700
Mercaptoethaanzuur (Thioglycolzuur) 10% in aqueous solution
Mercaptoethaanzuur (Thioglycolzuur)
Formule: HSCH₂COOH
MW: 92,12 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00004876
CAS-nummer: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/10/2299010.jpg