Ammonium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
31961.294EA
36.5
EUR
31961.294
31961.328
Ammonium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Ammonium thiocyanate
Formule:
NH₄SCN MW: 76,12 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011428 CAS-nummer: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 |
Specificaties testresultaten
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |