Ammonium iron(II) sulphate 0.025 mol/l (0.025 N) in aqueous solution
Leverancier: MARKET SOURCE PART PROCESS
MSPP80010697.1000EA 0 EUR
MSPP80010697.1000 XXXX80010697.2500
Ammonium iron(II) sulphate 0.025 mol/l (0.025 N) in aqueous solution
Ammonium iron(II) sulphate
Formule: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284,05 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00051039
CAS-nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8